630748
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
97%
Sinónimos:
4-Methyldaphnetin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
242-246 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2c(O)c(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-4-8(12)14-10-6(5)2-3-7(11)9(10)13/h2-4,11,13H,1H3
Clave InChI
NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)