617245
1-Bromo-4-fluorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
4-Bromofluorobenzene-d4
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
bp
150 °C (lit.)
mp
-16 °C (lit.)
density
1.629 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
AITNMTXHTIIIBB-RHQRLBAQSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)