Merck
617024
Sigma-Aldrich
Chenodeoxycholic-2,2,3,4,4-d5 acid
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24D5H35O4
Peso molecular:
397.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165-167 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,16D
Clave InChI
RUDATBOHQWOJDD-FVAYXOGXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)