Merck
616753
Sigma-Aldrich
Anisole-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinónimos:
Methoxy(benzene-d5)
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
113.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
densidad
1.040 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)