616354
Ethyl-1,1-d2-benzene
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i2D2
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-CBTSVUPCSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
target_organs
hearing organs
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)