614106
Cholic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
200-201 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H][C@@]1(O)C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(O)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2,15D
InChI key
BHQCQFFYRZLCQQ-VRLVFLRJSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)