Merck
605735
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
9-cis,12-cis-Linoleic acid-13C18, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid-13C18, 13C Labeled linoleic acid, 13C Labeled telfairic acid
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3(13CH2)413CH=13CH13CH213CH=13CH(13CH2)713CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
298.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
229-230 °C/16 mmHg
mp
-5 °C
densidad
0.957 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+18
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Clave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-AZEGGMGZSA-N
Aplicación
This product may be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)