610003
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
75 atom % 18O
mol peso
104.0 by atom % calculation (75 atom % 18O)
concentración
~80 wt. % in H218O
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[18OH]P([18OH])([18OH])=[18O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-QVEBFPOWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)