609900
N-Methylformamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
95 atom % 18O
bp
198-199 °C
mp
-4 °C
density
1.044 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
CNC=[18O]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i4+2
InChI key
ATHHXGZTWNVVOU-DOMIDYPGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)