609811
2-Propanol-17O
20 atom % 17O
Sinónimos:
Isopropyl alcohol-17O
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
20 atom % 17O
mol wt
60.30 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
82 °C
density
0.798 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)[17OH]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4+1
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-AZXPZELESA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)