608637
Benzene-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
99 atom % D
assay
99% (CP)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C
mass shift
M+12
SMILES string
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C