607126
Methyl-d3-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CD315NH2
Peso molecular:
35.07
Código UNSPSC:
12352116
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
densidad
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[15NH2]C([2H])([2H])[2H]
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)