606316
Ethanolamine-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Aminoethanol-2-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
density
1.030 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
N[13CH2]CO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)