194921
N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide
99%
Sinónimos:
1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, 2-Chloro-2′,6′-acetoxylidide, 2-Chloro-2′,6′-dimethylacetanilide, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Xylyl)chloroacetamide, N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, Chloroacetamido-2,6-xylidine
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
150-151 °C (lit.)
functional group
amide
chloro
SMILES string
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)