683582
Oleic acid-d34
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
densidad
0.996 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+34
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(\[2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2/hD
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-PRLROCHISA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?