Merck
606146
Sigma-Aldrich
Vanillin-α-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxybenz(aldehyde-13C)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC7H8O3
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)[13CH]=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i5+1
Clave InChI
MWOOGOJBHIARFG-HOSYLAQJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)