604232
Dichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.575 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
O[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain,Liver,Testes
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)