603953
Glycolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Hydroxyacetic acid-1-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
OC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i2+1
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-VQEHIDDOSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)