Documentos clave
8.14662
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
(70% solution in water) special quality
Sinónimos:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
presión de vapor
27.5 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
0.5 (20 °C, 700 g/L in H2O)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
10 °C
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Sustainable recycling of polyethylene terephthalate: Yang J. et al. discuss the recycling and upcycling of polyethylene terephthalate through biotic and abiotic pathways, focusing on sustainable practices that contribute to carbon neutrality. This research provides insights into environmentally friendly chemical processes that include the use of glycolic acid (Yang et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 69.0 - 74.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.280
Heavy metals (as Pb): ≤ 3 ppm
Refractive index (n 20°/D): 1.410 - 1.415
pH-value: 0.0 - 1.0
Color number (Hazen): ≤ 30
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable