Merck
603902
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-1,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Dihydro furandione-2,5-13C2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H4O3
Peso molecular:
102.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
bp
261 °C
mp
118-120 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O=[13C]1CC[13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i3+1,4+1
Clave InChI
RINCXYDBBGOEEQ-CQDYUVAPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)