596728
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
41.5-45.5 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
InChI key
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
208.0 °F - closed cup
flash_point_c
97.78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?