Merck
595594
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BrOS
Número de CAS:
Peso molecular:
205.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
29-33 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChI key
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)