579920
3-(Bromoacetyl)coumarin
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
164-168 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
ketone
cadena SMILES
BrCC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-6-9(13)8-5-7-3-1-2-4-10(7)15-11(8)14/h1-5H,6H2
Clave InChI
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- 3-(bromoacetyl)coumarin oxime via reaction with hydroxylamine hydrochloride in methanol
- 3-(bromoacetyl)coumarin-O-methyloxime via reaction with O-benzylhydroxylammonium chloride/diluted HCl in methanol
- 3-(bromoacetyl)coumarin-O-benzyloxime via reaction with O-benzyl hydroxylamine hydrochloride in methanol
- 3-[2′-(2′′-arylidenehydrazinyl)thiazolyl]coumarins via reaction with benzaldehyde thiosemicarbazones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)