591599
Trimethyl-13C3-amine hydrochloride
99 atom % 13C
Sinónimos:
Methanamine-13C, N,N-di(methyl-13C), hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl.[13CH3]N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
InChI key
SZYJELPVAFJOGJ-HCULJTSZSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)