595977
Diethyl oxalate-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH213CO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
bp
185 °C (lit.)
densidad
1.091 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13C](=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
Clave InChI
WYACBZDAHNBPPB-MPOCSFTDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?