589918
Methyl formate-12C
99.9 atom % 12C, 13C depleted
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99.9 atom % 12C
Quality Level
quality
13C depleted
bp
34 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C
mass shift
depleted
SMILES string
[H][12C](=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2+0
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-ULIRUUBJSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)