586285
L-Aspartic acid-1-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
form
solid
optical activity
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O=C(O)C[C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1,5+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-ZVWZDGMUSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)