485349
Succinic acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Butanedioic acid-1,4-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
HO213CCH2CH213CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
120.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13C](=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
Clave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-CQDYUVAPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;