Merck
574619
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromohydroquinone
97%
Sinónimos:
1,4-Dibromo-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-Dibromo-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-Dibromo-1,4-hydroquinone
About This Item
Fórmula lineal:
(Br)2C6H2(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
267.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
mp
191-194 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
InChI key
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)