574023
Cesium perchlorate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Perchloric acid cesium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
250 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Cs/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clave InChI
WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Used for:
- Long-duration optical transmission of information with infofuses
- Modifier of polymer electrolyte/luminescent conjugated polymer mixed ionic-electronic conductors
- Studies involving pH-dependent mass and volume changes of polypyrrole / poly(styrene sulfonate)
- Cationic effects in polymer light-emitting electrochemical cells
Reactant for investigating metal salt effects on morphology of silica nanomaterials prepared by polymerization on hydrogels
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)