Merck
570419
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 methacrylate
95%
Sinónimos:
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
382.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
InChI key
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
General description
NLO material
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)