765120
1-Pyrenemethyl methacrylate
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
Sinónimos:
1-Pyrenylmethyl methacrylate, Pyrene methacrylate, Pyrenylmethyl methacrylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99% (GC)
Formulario
powder
contiene
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
mp
100-105 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
Clave InChI
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- fluorescent monomer
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?