567663
Ethyl cis-(β-cyano)acrylate
97%
Sinónimos:
Ethyl (Z )-3-cyano-2-propenoate, Ethyl cis -β-cyanoacrylate, Ethyl cis-β-cyanoacrylate, Ethyl cis-3-cyanoacrylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
densidad
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(C#N)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
AMQZZSZCLSVKLO-ARJAWSKDSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)