Merck
566802
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid dibenzyl-α-ylidenehydrazone
97%
Sinónimos:
p-Toluenesulfonic acid (1,2-diphenylethylidene)hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
364.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
139-143 °C (lit.)
functional group
amine
hydrazide
phenyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
InChI key
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)