Merck
563161
Sigma-Aldrich
Lithium phosphate monobasic
≥99.99%
Sinónimos:
Lithium dihydrogenphosphate
About This Item
Fórmula lineal:
LiH2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
103.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.99%
form
solid
density
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
Application
Precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)