L6375
Lithium sulfate
≥98.5% (titration)
Sinónimos:
Dilithium sulfate
About This Item
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (titration)
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
845 °C (lit.)
solubilidad
absolute ethanol: insoluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
densidad
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes.
- To fabricate lithium borate glasses for energy storage applications.
- As an electrolyte in self-healing aqueous lithium-ion batteries.
- As an electrolyte additive in lead acid batteries. The addition of lithium sulfate improves the life cycle and efficiency of acid batteries.
- As an electrolyte for the production of high energy and power supercapacitors.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?