8.00023
Acetilacetona
for synthesis
Sinónimos:
2,4-Pentanodiona
About This Item
grado
for synthesis
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
662 °F
potencia
575 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
11.4 %
dilution
(for synthesis)
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 35 °C
solubilidad
153.8-155.2 g/L
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Clave InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
- Heat Stabilizer in PVC: Discusses the preparation of magnesium-aluminum hydrotalcite using a mechanochemical method facilitated by Aluminium acetylacetonate, and its application as a heat stabilizer in poly(vinyl chloride), highlighting its importance in improving the thermal stability of polymers (Jiang et al., 2020).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.974
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup