560839
3-Vinylaniline
97%
Sinónimos:
3-Aminostyrene
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
97%
contiene
KOH as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.611 (lit.)
densidad
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2
Clave InChI
IFSSSYDVRQSDSG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
H Al-Sagur et al.
Biosensors & bioelectronics, 92, 638-645 (2016-11-12)
Herein, we report a scalable synthesis of multifunctional conducting polyacrylic acid (PAA) hydrogel (MFH) integrated with reduced grapheme oxide (rGO), vinyl substituted polyaniline (VS-PANI) and lutetium Phthalocyanine (LuPc
S Zarco-Fernández et al.
Talanta, 162, 612-617 (2016-11-14)
A new selective polymer has been developed (Patent: P201500704) with high mercury sorption capacity. The combination of this material with a Direct Mercury Analyser (DMA80) has overcome important limitations of this equipment for mercury determination of complex matrix samples, like