557730
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(OCH3)2B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
67-71 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Clave InChI
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?