554332
4-Fluorosalicylic acid
96%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
156.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1O
InChI
1S/C7H5FO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Clave InChI
TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Fluorosalicylic acid can be synthesized from the following compounds:
- 4-fluorotoluene
- m-fluorophenol
- 4-aminosalicylic acid
Aplicación
4-Fluorosalicylic acid may be used to synthesize 4-fluorogentisic acid.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Effect of intramolecular hydrogen bonding on the relative acidities of substituted salicylic acids in benzene solution.
Dunn GE and Penner TL.
Canadian Journal of Chemistry, 45(14), 1699-1706 (1967)
Fluorosalicylohydroxamic acids.
Ostaszynski A, et al.
Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Chimiques, 8, 591-597 (1960)
R L Crawford et al.
Journal of bacteriology, 121(3), 794-799 (1975-03-01)
Gentisate:oxygen 1,2-oxidoreductase (decyclizing) (EC 1.13.11.4; gentisate 1,2-dioxygenase) from Moraxella osloensis was purified to homogeneity as shown by polyacrylamide gel electrophoresis. The enzyme has a molecular weight of about 154,000 and gives rise to subunits of molecular weight 40,000 in the
Robin R Shields-Cutler et al.
The Journal of biological chemistry, 290(26), 15949-15960 (2015-04-12)
During Escherichia coli urinary tract infections, cells in the human urinary tract release the antimicrobial protein siderocalin (SCN; also known as lipocalin 2, neutrophil gelatinase-associated lipocalin/NGAL, or 24p3). SCN can interfere with E. coli iron acquisition by sequestering ferric iron