550604
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
156-158 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
ether
ketal
SMILES string
CC1(C)OCC(CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
127.9 °F - closed cup
flash_point_c
53.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)