292206
2-Methyl-1,3-dioxolane
97%
Sinónimos:
Acetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.398 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-5-2-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
HTWIZMNMTWYQRN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?