Merck
550345
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
130-134 °C (lit.)
functional group
aldehyde
chloro
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
Inchi Key
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)