Merck
547298
Sigma-Aldrich
2-Propynyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22O10
Número de CAS:
Peso molecular:
386.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]20/D −45±3°, c = 1 in chloroform
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC#C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h1,13-17H,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI key
HKGFUJKLPCRVFW-NQNKBUKLSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)