543993
N-(5-Hexynyl)phthalimide
≥95%
Sinónimos:
6-Phthalimido-1-hexyne, N-Hex-5-ynylphthalimide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
mp
68-72 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadena SMILES
O=C1N(CCCCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C14H13NO2/c1-2-3-4-7-10-15-13(16)11-8-5-6-9-12(11)14(15)17/h1,5-6,8-9H,3-4,7,10H2
Clave InChI
WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
N-(5-Hexynyl)phthalimide is an N-alkyl substituted phthalimide derivative.
Aplicación
N-(5-Hexynyl)phthalimide may be used as a precursor to form silicon-carbon monolayers on silicon nanowires (SiNWs). It may also be used in the preparation of N-(5-(phenylamino)hexyl)phthalimide.
Reactant for:
- TBAF-catalyzed monoreduction
- Ruthenium-catalyzed hydrative conjugative addition to alkenes
- Regioselective nickel-catalyzed carbocyanation reactions
- Zinc-catalyzed intermolecular hydroaminations
- Copper catalyzed cycloaddition with azides
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
General Zinc?Catalyzed Intermolecular Hydroamination of Terminal Alkynes.
Alex K, et al.
ChemSusChem, 1(4), 333-338 (2008)
Selective Biofunctionalization all-(111) Surface Silicon Nanowires
Masood M, et al.
MRS Proceedings, 1236 (2009)