541575
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N6O ·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
228.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
mp
220 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl[H].Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O.ClH/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4;/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13);1H
Clave InChI
XZHMPUJCSYVIQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride may be used in the synthesis of 6-bromomethyl-pteridine-2,4-diamine.
Reactant involved in the synthesis of prodrugs
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Genbin Shi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(1), 47-57 (2011-12-16)
6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin pyrophosphokinase (HPPK), a key enzyme in the folate biosynthetic pathway, catalyzes the pyrophosphoryl transfer from ATP to 6-hydroxymethyl-7,8-dihydropterin. The enzyme is essential for microorganisms, is absent from humans, and is not the target for any existing antibiotics. Therefore, HPPK