B45402
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)piperazine
99%
Sinónimos:
1,4-Piperazinediethanol
About This Item
Quality Level
assay
99%
form
crystals
bp
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
mp
133.5-136 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h11-12H,1-8H2
InChI key
VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)