541508
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
95%
Sinónimos:
2,2-Dimethyltrimethylene phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ5-dioxaphosphinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
mp
97-102 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COP(Cl)(=O)OC1
InChI
1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3
InChI key
VZMUCIBBVMLEKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)