155373
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate
98%
Sinónimos:
Bis(2,2,2-trichloroethyl) chlorophosphate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
45-47 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2
Clave InChI
ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?