Merck
535788
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H35N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
393.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble <0.01 ppm at 20 °C
acetone, chloroform, ethyl acetate, n-hexane, methylene chloride, and toluene: 50 wt. % at 20 °C
densidad
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(C(N1N=C2C=CC=CC2=N1)=CC(C)=C3)=C3CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H35N3O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-21-18-20(2)19-24(25(21)29)28-26-22-16-13-14-17-23(22)27-28/h13-14,16-19,29H,3-12,15H2,1-2H3
Clave InChI
VQMHSKWEJGIXGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Low volatile liquid benzotriazole UV light absorber/stabilizer.
Imparts outstanding light stability and protection efficiency without imparting any yellowness to the protected substrate.
Forma física
Dodecyl chain is branched and linear.
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiangfan Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(18), e1705683-e1705683 (2018-03-25)
Advancements in three-dimensional (3D) printing technology have the potential to transform the manufacture of customized optical elements, which today relies heavily on time-consuming and costly polishing and grinding processes. However the inherent speed-accuracy trade-off seriously constrains the practical applications of